14343
1(S),9(R)-(−)-Bicuculline methiodide
≥95.0% (HPCE)
别名:
(5S)-5-[(6R)-6,8-Dihydro-8-oxofuro[3,4-e]-1,3-benzodioxol-6-yl]-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolinium iodide
About This Item
推荐产品
方案
≥95.0% (HPCE)
表单
powder
旋光性
[α]/D -117±7°, c = 1 in chloroform
溶解性
H2O: 10 mg/mL, almost clear, greenish-yellow
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[I-].[H][C@]1(OC(=O)c2c3OCOc3ccc12)[C@]4([H])c5cc6OCOc6cc5CC[N+]4(C)C
InChI
1S/C21H20NO6.HI/c1-22(2)6-5-11-7-15-16(26-9-25-15)8-13(11)18(22)19-12-3-4-14-20(27-10-24-14)17(12)21(23)28-19;/h3-4,7-8,18-19H,5-6,9-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t18-,19+;/m0./s1
InChI key
HKJKCPKPSSVUHY-GRTNUQQKSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
特点和优势
制备说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience