主要文件
AXYPCR96ABC
适用于ABI的PCR微孔板
size 96 wells, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
别名:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.15
材料:
conical bottom clear polypropylene wells
最大體積:
200 μL
尺寸:
96 wells
有效容積:
200 μL
材料
conical bottom clear polypropylene wells
無菌
non-sterile
特點
lid: no
skirt (Elevated skirt)
製造商/商標名
Axygen Inc PCR-96-AB-C
Corning
包裝
pkg of 5x10plates/cs
最大體積
200 μL
尺寸
96 wells
有效容積
200 μL
適合性
suitable for (RTPCR & qPCR)
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Axygen® 96 孔加高裙边 PCR 微孔板是标准热循环、ABI 实时 PCR 7300、7500、7900、qPCR 和 ABI 测序的理想选择。
  • 均匀的超薄管壁有助实现最佳的传热。
  • 不含 RNase/DNase,非热原。
  • 可使用联管盖、Axymat ®或封板膜进行密封。
产品仅在中国有售。
法律資訊
AxyMats is a registered trademark of Corning, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)