主要文件
AXYPCR96M2HSC
PCR扩增微孔板
half skirt with a single notch, size 96 wells, clear, pkg of 5x10plates/cs
别名:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.22
物料
conical bottom wells
无菌性
non-sterile
特点
lid: no
skirt
Half skirt
制造商/商品名称
Axygen Inc PCR-96M2-HS-C
Corning
包装
pkg of 5x10plates/cs
尺寸
96 wells
孔体积
200 μL
颜色
clear
适用性
suitable for PCR
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • Axygen® 96 孔半裙边 PCR 微孔板是标准热循环、ABI PCR2700、2720、 9700、9800、7300、7500、7900、qPCR 和 ABI 测序的理想选择。
  • 均匀的超薄管壁有助实现最佳的传热。
  • 不含 RNase/DNase,非热原
  • 密封选项:联管盖、Axymat 或封板膜。
  • 单槽角。
法律信息
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)