主要文件
AXYPCR96C
Corning® Axygen® PCR Microplate微板
size 96 wells, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
别名:
96 multiwell plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.22
物料
conical bottom clear polypropylene wells
无菌性
non-sterile
特点
lid: no
skirt: no
制造商/商品名称
Axygen Inc PCR-96-C
Corning
包装
pkg of 5x10plates/cs
最大体积
200 μL
尺寸
96 wells
工作体积
200 μL
适用性
suitable for (Statagene MX4000)
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)