抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
C3, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
pig, canine, human
應無反應活性
mouse, cat, rat, bovine
技術
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using human fetal liver
indirect ELISA: suitable
同型
IgG2a
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... AFP(174)
一般說明
α-胎儿蛋白(AFP)是胎肝、胃肠道和卵黄囊中存在的主要糖蛋白之一。羊水中的AFP水平已被用作无脑畸形和脊柱裂的生物指标。
单克隆抗α-胎蛋白(AFP)(小鼠IgG2亚型)来自于小鼠骨髓瘤细胞和BALB/c小鼠脾细胞融合并通过纯化人胎α蛋白免疫产生的C3杂交瘤细胞。
免疫原
人α-胎儿蛋白
應用
小鼠抗α-胎蛋白单克隆抗体可用于免疫细胞化学。该产品还可用于斑点印迹和间接ELISA。
小鼠源单克隆抗α胎蛋白(AFP)可用于:
- 酶联免疫吸附测定(ELISA)
- 斑点印迹
- 免疫细胞化学
- 免疫荧光法
- 免疫细胞化学
生化/生理作用
血清中α-胎蛋白(AFP)浓度的增加在胃肠道恶性肿瘤和其他器官系统有大量肝转移的患者中并不常见。因此,AFP测定对于某些含有卵黄囊结构的生殖系肿瘤(睾丸肿瘤和卵巢瘤)、肝细胞癌(肝癌)和部分胃肠道恶性肿瘤的诊断是有用的。AFP是某些基因和胚胎缺陷的重要标志物。针对有神经管缺陷风险的孕妇进行常规筛查(脊柱裂、无脑畸形和唐氏综合征′)可以通过监测AFP水平实现。
標靶描述
AFP是一种血浆蛋白,在人类胎儿中高度表达,其功能是阻断雌二醇在胎盘中的转运。
外觀
本品为以腹水形式提供,并含有0.1%叠氮化钠作为防腐剂。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Tissue engineering, 12(7), 1741-1751 (2006-08-08)
Human stem cells could revolutionize the field of medicine by providing a diverse range of cell types for tissue replacement therapies and drug discovery. To achieve this goal, genetic tools need to be optimized and developed for controlling and manipulating
Characterization of a novel embryonic stem cell line from an ICSI-derived blastocyst in the African green monkey
Reproduction (Cambridge, England), 139(3), 565-565 (2010)
Alpha-fetoprotein in the antenatal diagnosis of anencephaly and spina bifida.
Lancet (London, England), 2(7770), 197-199 (1972-07-29)
Reduced PLP1 expression in induced pluripotent stem cells derived from a Pelizaeus-Merzbacher disease patient with a partial PLP1 duplication
Journal of Human Genetics, 57(9), 580-580 (2012)
Alpha-fetoprotein in ontogenesis and its association with malignant tumors.
Advances in cancer research, 14, 295-358 (1971-01-01)