無性繁殖
TRA-1-60, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
輸入
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
同型
IgM
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PODXL(5420)
相关类别
一般說明
特異性
免疫原
應用
蛋白质印迹法: 该抗体的一个先前批次被用于WB。
免疫沉淀:该抗体的一个先前批次被用于IP。
免疫组织化学: 该抗体的一个先前批次被用于IH。
流式细胞术: 建议起始范围为10-20 µg/mL。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
多能性&早期分化
干细胞研究
標靶描述
外觀
儲存和穩定性
分析報告
NTERA-2 cl.D1全细胞裂解物(源自畸胎癌的多能干细胞,被认为是人类胚胎干细胞的恶性对应物)
其他說明
法律資訊
免責聲明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
商品
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.