Merck
F5012
Sigma-Aldrich
抗-人铁蛋白 兔抗
whole antiserum, liquid
别名:
Anti-FHC, Anti-FTH, Anti-FTHL6, Anti-HFE5, Anti-PIG15, Anti-PLIF
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.46
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
whole antiserum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
liquid
包含
15 mM sodium azide
种属反应性
human
技术
Ouchterlony double diffusion: 1:16
UniProt登记号
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... FTH1(2495)
一般描述
铁蛋白是一种储铁蛋白,一般存在于哺乳动物的肝脏和脾脏。铁和铁蛋白在眼中的分布大体相同。铁蛋白由重链和轻链组成。
免疫原
从正常人脾脏中分离的铁蛋白
应用
  • 兔抗铁蛋白抗体已用于:
  • 免疫组化
  • 蛋白质印迹
  • 免疫细胞化学技术
人抗抗铁蛋白抗体适用于Ouchterlony双向扩散(1:6采用人脾铁蛋白)和免疫电泳。该抗体也可以用于蛋白质印迹(使用冷冻的肝匀浆液,稀释比例为1:1000) 和免疫沉淀(使用300μg细胞裂解液与6 mul抗铁蛋白在4°C孵育1小时)。
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
蛋白质免疫印迹分析(1篇论文)
生化/生理作用
铁蛋白是一种铁储存蛋白,可调节细胞中的铁稳态。线粒体铁蛋白是一种均聚物,但是在胞质中的形式包括杂聚物L-和H-链。铁蛋白L链的基因突变与神经退行性疾病有关,而铁蛋白水平的变化与噬血细胞淋巴组织细胞增生症和成人斯蒂尔波病有关。在免疫电泳中,在用于对抗人脾提取物和纯化铁蛋白时,人抗铁蛋白抗体对于铁蛋白有特异性。 未观察到对正常人血清的反应性。
制备说明
抗血清已经过处理,以去除脂蛋白。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途,或人类或动物任何类型的消费或使用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Moon-Suhn Ryu et al.
The Journal of clinical investigation, 127(5), 1786-1797 (2017-04-05)
Developing erythrocytes take up exceptionally large amounts of iron, which must be transferred to mitochondria for incorporation into heme. This massive iron flux must be precisely controlled to permit the coordinated synthesis of heme and hemoglobin while avoiding the toxic
Zhao Wang et al.
International journal of hematology, 90(4), 501-505 (2009-08-06)
Elevated levels of serum ferritin and a low percentage of glycosylated ferritin have been reported in adult-onset Still's disease (AOSD) as well as in hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH). The objective of the current study was to investigate total ferritin levels and
Pro-inflammatory activation of microglia in the brain of patients with sepsis
Zrzavy T, et al.
Neuropathology and Applied Neurobiology, 45(3), 278-290 (2019)
Iron-Induced Retinal Damage
Handbook of nutrition, diet, and the eye, 619-626 (2014)
Increased Iron Sequestration in Alveolar Macrophages in Chronic Obtructive Pulmonary Disease
Philippot Q, et al.
Testing, 9(5), e96285-e96285 (2014)