一般說明
前列腺特异性抗原(PSA)是一种 28.43 kDa 的单链糖蛋白,含有 237 个氨基酸,由定位于人 19 号染色体的激肽释放酶基因编码。它由人前列腺组织特异性表达,并且是在精液中表达的高度丰富的蛋白水解酶之一。
應用
来自人类精液的前列腺特异性抗原已用于:
- 微阵列夹心法
- 制备夹心免疫传感器
- 作为靶蛋白,可在板结合试验中测试复合有机−无机纳米颗粒(COIN)和 Alexa 偶联物
生化/生理作用
前列腺特异性抗原(PSA)是一种由前列腺组织特异性产生的雄激素调节的丝氨酸蛋白酶,并被分泌到管腔中。精液中的 PSA 裂解精浆中存在的精明胶。前列腺癌(PCa)患者血清中总 PSA 水平升高。PSA 作为 PCa 的潜在生物标志物。血清蛋白酶抑制剂,例如 α1-抗胰凝乳蛋白酶(α1-ACT)、α2-巨球蛋白(α2-M)和其他急性期蛋白与循环 PSA 形成不可逆的复合物,并阻碍 PSA 的蛋白水解活性。
前列腺特异性抗原(PSA)是腺激肽释放酶家族一种糖蛋白,其是一种具有胰凝乳蛋白酶样酶活性的丝氨酸蛋白酶。循环PSA以游离和蛋白酶抑制剂结合的形式存在。通过研究游离形式与抑制剂结合形式的比例可能有助于前列腺癌的诊断。
包裝
包装尺寸基于蛋白质含量
品質
高度纯化
外觀
含有 0.05-0.1% 叠氮化钠和 50% 甘油磷酸盐缓冲盐水中的溶液。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Microarray-based multiplexed scanometric immunoassay for protein cancer markers using gold nanoparticle probes.
Analytical Chemistry, 81(21), 183-187 (2009)
Pt nanoparticle label-mediated deposition of Pt catalyst for ultrasensitive electrochemical immunosensors
Biosensors And Bioelectronics, 26(2), 418-423 (2010)
Disease markers, 2016, 8915809-8915809 (2016-04-12)
Glycans of prostate-specific antigen (PSA) in prostate cancer were found to be different from that in benign disease. It is difficult to analyze heterogeneous PSA glycoforms in each individual specimen because of low protein abundance and the limitation of detection
Usefulness of total PSA value in prostate diseases diagnosis
Acta Informatica Medica, 24(3), 156-156 (2016)
Sensors (Basel, Switzerland), 22(4) (2022-02-27)
The detection of chemicals is a fundamental issue of modern civilisation, however existing methods do not always achieve the desired sensitivity. Preconcentrators, which are devices that allow increasing the concentration of the intended analyte via e.g., adsorption/desorption, are one of