Merck
A1653
Sigma-Aldrich
白蛋白 来源于人类血清
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
别名:
HSA
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
生物源
human
化驗
≥96% (agarose gel electrophoresis)
形狀
lyophilized powder
分子量
monomer calculated mol wt 66478 Da
技術
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
雜質
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
溶解度
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt登錄號
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI 密鑰
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ALB(213)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
白蛋白(ALB)占肝脏产生的蛋白的25%。它是一种含有巯基的单多肽链蛋白质。ALB基因定位于人类染色体4q13.3。
應用
来自人血清的白蛋白已用于:
  • 亲环素异构酶试验
  • 作为阻断溶液的组分,用于复杂亚细胞区室中氨基酸和蛋白质免疫金定量
  • G-伪型 HIV (PHIV) 试验混合物,研究其对 GSK364735 抗病毒效力的影响
白蛋白用于测试其对头孢托仑对耐青霉素的肺炎链球菌体外杀菌活性的影响。
它已在临床上用于严重和经常危及生命的情况,例如由于外伤、烧伤和手术引起的休克和失血。
生化/生理作用
白蛋白是一种蛋白质储存库,也是一种结合和运输蛋白。白蛋白结合可溶解血液中的生物分子,确保生物分子的有效运输。这可以防止物质随排泄流失。血管炎、淋巴管扩张、肾小球肾炎和肝窦性高血压等病理条件可能导致低白蛋白血症。
血清白蛋白可作为类固醇、脂肪酸和甲状腺激素的载体蛋白,对调节血液的胶体渗透压至关重要。研究还发现白蛋白可结合外源物质,特别是药物(例如布洛芬、华法林),并强烈影响其药代动力学。导致白蛋白氧化还原状态变化的氧化应激对其生理功能具有广泛的影响。
品質
其余大部分为球蛋白
其他說明
更多信息参见人血清白蛋白
免責聲明
仅供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
访问文档库
Fluid, electrolyte, and acid-base disturbances in liver disease
Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Disorders in Small Animal Practice, 456-456 (2011)
János P Mészáros et al.
Journal of inorganic biochemistry, 195, 91-100 (2019-04-01)
Half-sandwich organometallic complexes of curcumin are extensively investigated as anticancer compounds. Speciation studies were performed to explore the solution stability of curcumin complexes formed with [Rh(η5-C5Me5)(H2O)3]2+. Acetylacetone (Hacac), as the simplest β-diketone ligand bearing (O,O) donor set, was involved for
Abnormalities of plasma proteins
Scientific Foundations of Biochemistry in Clinical Practice, 464-494 (1994)
Angelo Zinellu et al.
European journal of nutrition, 56(2), 785-791 (2015-12-15)
The dietary flavonoids epicatechin (EC), epigallocatechin (EGC), epicatechin gallate (ECG) and epigallocatechin gallate (EGCG) have been shown to interact with circulating albumin for transport in blood to different body tissues. This interaction may modulate their bioavailability and effectiveness. Using affinity
Serum proteins and the dysproteinemias
Clinical biochemistry of domestic animals, 117-138 (1997)