Merck
L3771
Sigma-Aldrich
十二烷基硫酸钠
BioReagent, suitable for electrophoresis, for molecular biology, ≥98.5% (GC)
别名:
SDS, 十二烷基硫酸盐 钠盐, 十二烷基硫酸钠, 月桂基硫酸盐 钠盐, 月桂基硫酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS号:
分子量:
288.38
Beilstein:
3599286
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161902
eCl@ss:
39093306
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.22
生物源
synthetic
品質等級
等級
for molecular biology
描述
anionic
產品線
BioReagent
化驗
≥98.5% (GC)
形狀
powder
分子量
micellar 18,000
凝集数
62
技術
electrophoresis: suitable
雜質
≤2.0% water (Karl Fischer)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
轉變溫度
cloud point >100 °C
溶解度
water: soluble
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤500 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
正離子痕跡
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
吸收
≤0.1 at 260 at 3%
≤0.1 at 280 at 3%
HLB
40
適合性
suitable for electrophoresis
異物活動
DNase, RNase, none detected
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
十二烷基硫酸钠(SDS)也称月桂基硫酸钠,它是一种阴离子表面活性剂,广泛应用于各种科学应用,特别是分子生物学、生物化学和细胞生物学研究。它的功效来源于两性分子特性,这种特性使其可以同时与疏水和亲水分子相互作用。SDS是一种可以使蛋白质增溶和变性的多功能去污剂,这种特性使其成为蛋白质提取和纯化实验中的基本工具。在SDS-PAGE电泳中,通过破坏蛋白质结构,SDS有助于根据分子量进行蛋白质分离。
除了蛋白质分析以外,SDS的应用还包括脂质的电泳分离,从而使研究人员能够对这些重要的细胞成分进行研究和表征。此外,各种杂交和分子生物学技术中也用到了SDS,这体现了它在各种研究领域中的多功能性。SDS在离子和非离子条件下的功效进一步扩展了其用途,使其适用于各种实验环境和要求。它能够通过结合肽链并产生负电荷来裂解蛋白,从而有效消除了凝胶分离中蛋白质形状这一影响因素,确保了准确的蛋白质尺寸测定。
應用
十二烷基硫酸钠已用于:
  • 染色体免疫沉淀
  • SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)
  • 作为用于免疫印迹的放射免疫沉淀检测缓冲液的一种组分
用于增溶和蛋白质变性,适用于PAGE变性应用。 大多数蛋白质以1.4 g SDS/g 蛋白质的比例结合SDS。 相对于结合的SDS自带的总负电荷,蛋白质固有电荷几乎可忽略不计。 每种蛋白质的质荷比基本相同,且基于分子大小在凝胶中迁移。
阴离子洗涤剂
特點和優勢
  • 用于分子生物学和生物化学研究的多功能表面活性剂
  • 适用于电泳应用
  • 经测试证实重金属污染浓度低, 从而确保其适用于各种应用。
分析報告
针对用于变性聚丙烯酰胺凝胶电泳进行了测试。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
338.0 °F
閃點(°C)
170 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Kazuya Ishikawa et al.
Nature communications, 5, 5430-5430 (2014-11-13)
Pathogen effector proteins are delivered to host cells to suppress plant immunity. However, the mechanisms by which effector proteins function are largely unknown. Here we show that expression of XopP(Xoo), an effector of rice pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae, in
Shane Stegeman et al.
Endocrine-related cancer, 22(2), 265-276 (2015-02-12)
The oncogene MDM4, also known as MDMX or HDMX, contributes to cancer susceptibility and progression through its capacity to negatively regulate a range of genes with tumour-suppressive functions. As part of a recent genome-wide association study it was determined that
S Bavamian et al.
Molecular psychiatry, 20(5), 573-584 (2015-01-28)
Bipolar disorder (BD) is a heritable neuropsychiatric disorder with largely unknown pathogenesis. Given their prominent role in brain function and disease, we hypothesized that microRNAs (miRNAs) might be of importance for BD. Here we show that levels of miR-34a, which
Satoshi Fukuyama et al.
Nature communications, 6, 6600-6600 (2015-03-26)
Seasonal influenza A viruses cause annual epidemics of respiratory disease; highly pathogenic avian H5N1 and the recently emerged H7N9 viruses cause severe infections in humans, often with fatal outcomes. Although numerous studies have addressed the pathogenicity of influenza viruses, influenza
Tadayoshi Hayata et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 30(2), 318-329 (2014-08-27)
Transforming growth factor (TGF)-β signaling plays critical roles during skeletal development and its excessive signaling causes genetic diseases of connective tissues including Marfan syndrome and acromelic dysplasia. However, the mechanisms underlying prevention of excessive TGF-β signaling in skeletogenesis remain unclear.
实验方案
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
本页内容介绍和讨论了三种免疫印迹膜剥离和重新检测的方案。
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
查看所有结果
相关内容
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
常用的细胞裂解和蛋白质提取方法包括表面活性剂溶解法、冻融裂解法、渗透压休克法、超声破碎法、酶解细胞裂解法以及机械破碎技术(如Dounce、Polytron、研钵和研棒均质化)。
查看所有结果