產品線
BioUltra
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder or crystals
光學活性
[α]20/D +130±2°, 24 hr, c = 4% in H2O
雜質
insoluble matter, passes filter test
燃燒殘留物
≤0.1%
顏色
colorless
pH值
5.0-7.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
125 -130 °C
溶解度
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
0.5 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.08
λ: 280 nm Amax: 0.07
SMILES 字串
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI 密鑰
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1