certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to USP 1375025
API类
maltose
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
119-121 °C (dec.) (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
麦芽糖一水合物在制药工业中通常用作片剂填充剂或赋形剂。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、性价比高的替代方案。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、性价比高的替代方案。
应用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
麦芽糖一水合物可用作药物参考标准品,用于通过模拟移动床色谱法测定药物混合物中的分析物。它也可用作富马酸比索洛尔药物的片剂填充剂。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
本认证参考材料是根据ISO 17034和ISO/IEC 170254生产和认证的。关本 CRM 使用的所有信息,请参见检验报告。
附注
想要查看本品的分析证书示例,请在下框中输入LRAC2890。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Systematic optimization and experimental validation of ternary simulated moving bed chromatography systems
Agrawal G, et al.
Journal of Chromatography A, 1356, 82-95 (2014)
Mateusz Szalka et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 59, 1-11 (2014-04-22)
HPLC analysis of drug products containing bisoprolol fumarate and lactose revealed the presence of N-formylbisoprolol, which is a final product of the Maillard reaction. Formulations containing secondary amines and reducing carbohydrates are prone to the condensation of amine and carbonyl