生物源
synthetic
產品線
BioXtra
形狀
powder, crystals or chunks
成份
α-tocopherol, ≥25%
濃度
≥25% (ALPHA TOCOPHEROL)
顏色
white to light brown
mp
>36 °C
溶解度
H2O: 1 g/10 mL, clear to faintly turbid, colorless to faintly yellow
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1=C(C(=C(C2=C1OC(CC2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)C)OC(=O)CCC(=O)OCCO)C
InChI
1S/C35H58O6/c1-24(2)12-9-13-25(3)14-10-15-26(4)16-11-20-35(8)21-19-30-29(7)33(27(5)28(6)34(30)41-35)40-32(38)18-17-31(37)39-23-22-36/h24-26,36H,9-23H2,1-8H3
InChI 密鑰
AOBORMOPSGHCAX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
此外,在无细胞检测中,托可索仑可作为抑制剂抑制P-糖蛋白(P-gp或MDR1)底物诱导的ATP酶活性。它可通过结合一种对癌细胞迁移和侵袭十分重要的酶——尿激酶型纤溶酶原激活物,有效抑制耐药性K562细胞。此外,托可索仑可抑制癌细胞发生发展的关键因子酪氨酸激酶,适于代谢组学和生物化学研究。增强水溶性物质和脂溶性维生素的吸收能力使其有望成为制剂和药物递送研究的重要化合物。
應用
生化/生理作用
生育酚聚乙二醇1000琥珀酸酯(TPGS)可用于制造生物降解聚合物和抗氧化表面活性剂。
TPGS在MCF-7和乳腺癌细胞中可通过下调抗凋亡蛋白发挥抗肿瘤作用。
TPGS在制备用于DNA标记的聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)颗粒中作为乳化剂,产生粒径均匀、包封效率高、亲水性好、不易团聚的颗粒。
特點和優勢
- 可用于代谢组学和生物化学研究
- 高品质化合物,适于多个研究领域
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>392.0 °F
閃點(°C)
> 200 °C