Merck
D158550
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基甲酰胺
ReagentPlus®, ≥99%
别名:
DMF, NSC 5356
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCON(CH3)2
CAS号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
2.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
2.7 mmHg ( 20 °C)
產品線
ReagentPlus®
化驗
≥99%
形狀
liquid
自燃溫度
833 °F
expl. lim.
15.2 %
雜質
≤0.1% Water (Karl Fischer)
折射率
n20/D 1.430 (lit.)
pH值
6.7
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
N,N-二甲基甲酰胺(DMF)是一种极性有机溶剂,具有广泛的工业应用。 它是许多反应的前体,如甲酰化、氨基羰基化、胺化、酰胺化和氰化。 它与三氯氧磷一起形成 Vilsmeier 试剂,可用于反应性芳族和杂芳族底物的甲酰化反应。 已在238.15K和338.15K之间进行了DMF的介电弛豫实验。 已经研究了DMF与离子液体、铵盐和咪唑盐之间的分子相互作用的热物理性质。 已经研究了硝酸铵与DMF之间的溶质-溶剂相互作用的特征。
應用
N,N-二甲基甲酰胺已被用于制备纯聚氨酯以及纳米复合材料溶液。
它可用于以下过程:
  • 合成金纳米颗粒。
  • 毛细管电泳。
  • N,N-二甲基氨基吡啶的区域选择性合成。
  • 合成尿素-N,N-二甲基甲酰胺,一种与尿素比例为3:1的溶剂化物。
多种疏水性有机化合物的溶剂。
其他說明
适用于多种DMF应用的更为环保的替代品Cyrene (807796)
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
135.5 °F - closed cup
閃點(°C)
57.5 °C - closed cup
访问文档库
Reaction of chloropyridazines with N,N -dimethylformamide.
Lee WS, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 37(6), 1591-1591 (2000)
Urea-N,N-dimethylformamide (3/1).
Fernandes P, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(12), 4861-4861 (2007)
Capillary electrophoresis in N,N-dimethylformamide.
Porras SP and Kenndler E.
Electrophoresis, 26(17), 3279-3291 (2005)
Review article on Vilsmeier Haack reaction and its Applications.
Beniwal M and Jain N.
European Journal of Biomedical AND Pharmaceutical sciences, 2(3), 1340-1374 (2015)
Volumetric properties of ammonium nitrate in N,N-dimethylformamide.
Vranes M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 54, 245-249 (2012)