主要文件
1.02937
Supelco
N,N-二甲基甲酰胺
for spectroscopy Uvasol®
别名:
DMF,N,N-二甲基甲酰胺,甲酸二甲酰胺, DMF, NSC 5356
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCON(CH3)2
CAS号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
200-679-5
NACRES:
NA.03
化驗:
≥99.9% (GC)
技術:
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
153 °C (lit.)
蒸汽壓力:
2.7 mmHg ( 20 °C)
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽密度
2.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
2.7 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
833 °F
效力
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
蒸發殘留物
≤0.0002%
顏色
APHA: ≤10
透射率
270 nm, ≥25%
275 nm, ≥60%
290 nm, ≥80%
300 nm, ≥90%
330 nm, ≥98%
折射率
n20/D 1.430 (lit.)
pH值
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 57.5 °C
密度
0.944 g/mL (lit.)
紫外吸收
λ: 270 nm Amax: ≤0.60
λ: 275 nm Amax: ≤0.22
λ: 290 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.05
λ: 330 nm Amax: ≤0.01
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
多种疏水性有机化合物的溶剂。
分析報告
纯度(GC): ≥ 99.9 %
蒸发残留物: ≤ 0.0002 %
水: ≤ 0.02 %
颜色: ≤ 10 色度
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
荧光(以365 nm奎宁计): ≤ 1.0 ppb
透射率(270 nm): ≥ 25 %
透射率(275 nm): ≥ 60 %
透射率(290 nm): ≥ 80 %
透射率(300 nm): ≥ 90 %
透射率(从330起 nm开始): ≥ 98%
吸光度(270 nm): ≤ 0.60
吸光度(275 nm): ≤ 0.22
吸光度(290 nm): ≤ 0.10
吸光度(300 nm): ≤ 0.05
吸光度(从330 nm起): ≤ 0.01
符合ACS“特定用途光谱法”的要求
其他說明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律資訊
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
135.5 °F - closed cup
閃點(°C)
57.5 °C - closed cup