Merck
所有图片(5)
主要文件
8.22275
Supelco
N,N-二甲基甲酰胺
EMPLURA®
别名:
DMF,N,N-二甲基甲酰胺,甲酸二甲酰胺, DMF, NSC 5356
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCON(CH3)2
CAS号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
EC索引号:
200-679-5
NACRES:
NA.05
蒸汽密度
2.5 (vs air)
质量水平
蒸汽压
2.7 mmHg ( 20 °C)
产品线
EMPLURA®
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
833 °F
效能
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
杂质
≤0.1% Water
折射率
n20/D 1.430 (lit.)
pH值(酸碱度)
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
沸点
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
转变温度
flash point 57.5 °C
密度
0.944 g/mL (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
EMPLURA®是高纯度产品的低成本替代品。通过EMPLURA,我们提供了一系列溶剂,可用于非管制行业中的多种基本应用以及要求不高的应用、制备实验室工作和清洁目的。EMPLURA溶剂提供足够的规格和最重要的参数。
应用
多种疏水性有机化合物的溶剂。
分析说明
纯度(GC): ≥ 99.0 %
鉴定(IR):符合
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.948 - 0.949
水: ≤ 0.10 %
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
135.5 °F - closed cup
闪点(°C)
57.5 °C - closed cup
访问文档库
相关内容
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.