所有图片(5)
About This Item
线性分子式:
HCON(CH3)2
CAS号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
EC索引号:
200-679-5
NACRES:
NA.22
方案:
≥99.9% (GC)
应用:
peptide synthesis
沸点:
153 °C (lit.)
蒸汽压:
2.7 mmHg ( 20 °C)
推荐产品
蒸汽密度
2.5 (vs air)
质量水平
蒸汽压
2.7 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99.9% (GC)
表单
liquid
自燃温度
833 °F
效能
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
杂质
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤10 ppm Amines (Dimethylamine)
≤300 ppm Water
颜色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.430 (lit.)
pH值(酸碱度)
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
沸点
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
转变温度
flash point 57.5 °C
溶解性
soluble 1000 g/L
密度
0.944 g/mL (lit.)
应用
peptide synthesis
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
多种疏水性有机化合物的溶剂。
分析说明
纯度(GC): ≥ 99.9 %
同一性(IR):符合
颜色: ≤ 10 色度
酸度: ≤ 0.0005 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
胺类(二甲胺): ≤ 10 ppm
蒸发残渣: ≤ 10
水: ≤ 300 ppm
同一性(IR):符合
颜色: ≤ 10 色度
酸度: ≤ 0.0005 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
胺类(二甲胺): ≤ 10 ppm
蒸发残渣: ≤ 10
水: ≤ 300 ppm
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
135.5 °F - closed cup
闪点(°C)
57.5 °C - closed cup