等级
HPLC grade
质量水平
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽压
2.7 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99.9%
表单
liquid
自燃温度
833 °F
expl. lim.
15.2 %
技术
HPLC: suitable
杂质
≤0.030% water
蒸发残留物
≤0.0005%
折射率
n20/D 1.430 (lit.)
沸点
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL (lit.)
吸附
0.010 at 340 nm
0.010 at 400 nm
0.05 at 310 nm
0.10 at 295 nm
0.30 at 275 nm
1.00 at 270 nm
应用
food and beverages
SMILES字符串
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
135.5 °F - closed cup
闪点(°C)
57.5 °C - closed cup