30603
别名:
苛性钾
1 of 10
Supelco
1.05033
氢氧化钾
Sigma-Aldrich
221473
484016
757551
306568
1.05012
06005
P1767
PX1480
22992
Oxiclear™ 一次性气体纯化器
USP/NFreag. Ph. Eur.
200
1 mmHg ( 719 °C)
≥85%
pellets
≤2.0% K2CO3
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
361 °C (lit.)
chloride (Cl-): ≤0.02%phosphate (PO43-): ≤0.01%sulfate (SO42-): ≤0.02%
Al: ≤0.001%Ca: ≤0.001%Fe: ≤0.001%Na: ≤1.0%Ni: ≤0.0005%
[OH-].[K+]
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
苛性碱和碱_实验室化学品_化学和生化试剂-默克生命科学
Danger
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 8
P5958
1.05029
06203
氢氧化钠
SAFC
1.05032
30620
USP
1359415
Levetiracetam Racemic Mixture