蒸汽壓力
1 mmHg ( 719 °C)
品質等級
化驗
≥85% KOH basis
形狀
pellets
雜質
≤2.0% K2CO3
顏色
white
pH值
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
SMILES 字串
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氢氧化钾(KOH)又名苛性钾,是一种水溶性强碱。对 KOH 中的电子散射进行了研究。对其红外光谱进行了记录和分析。对KOH 对活性炭表面功能化的影响,以及对它作为迈克尔加成反应中的催化剂的作用进行了研究。
應用
氢氧化钾 (KOH) 已被用于制备甲醇-KOH,甲醇-KOH可用于水果提取物的皂化工艺。
在制备以下溶液期间,使用 KOH 调节 pH 值:
在制备以下溶液期间,使用 KOH 调节 pH 值:
- Murashige 和 Skoog (MS) 琼脂平板
- MS 液体培养基
- MES(2-( N -吗啉代)-乙磺酸水合物)溶液
- 微管稳定缓冲液 (MTSB)
- 4% 多聚甲醛固定液 (PFA)
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Carotenoid Extraction and Quantification from Capsicum annuum.
Bio-protocol, e1256-e1256 (2014)
Potassium hydroxide modified active carbon for adsorptive refrigerators.
Adsorption, 14(2-3), 283-287 (2008)
Electron impact study of potassium hydroxide.
J. Chem. Phys. , 71(9), 3887-3889 (1979)
Michael addition catalyzed by potassium hydroxide under ultrasound.
Synthetic Communications, 33(3), 353-359 (2003)
Vibrational spectrum of crystalline potassium hydroxide.
J. Chem. Phys. , 33(4), 1171-1177 (1960)
实验方案
This procedure may be used for all Catalase products.
过氧化氢酶催化过氧化氢生成水和氧气。该实验方案使用分光光度法测定过氧化氢酶活性。
This procedure may be used for all Ficin products.