Merck
T3758
Sigma-Aldrich
硫代乙醇酸
98%
别名:
巯基乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HSCH2COOH
CAS号:
分子量:
92.12
Beilstein:
506166
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
3.2 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
0.4 mmHg ( 25 °C)
化驗
98%
形狀
liquid
自燃溫度
662 °F
顏色
clear colorless
折射率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
96 °C/5 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
密度
1.326 g/mL at 20 °C (lit.)
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
InChI 密鑰
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
硫代乙醇酸是一种巯基羧酸,用作稳定剂、还原剂和配体。
應用
巯基乙酸可用作水热法合成金属硫化物纳米结构的硫来源。
注意
室温下,在水中的浓度超出约 70% 时每月易形成 1 到 2% 的含硫苷,在酸性或碱性条件下又水解为原始的游离化合物。浓度为 70% 的溶液在空气中易氧化,密封后在室温下可保持稳定。巯基乙酸盐在储存时纯度可能降低。除去空气并不能显著提高稳定性。
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
266.0 °F - closed cup
閃點(°C)
130 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
The influence of carboxyl groups on the photoluminescence of mercaptocarboxylic acid-stabilized CdTe nanoparticles
Zhang H, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107, 8-13 (2003)
Shape selective hydrothermal synthesis of tin sulfide nanoflowers based on nanosheets in the presence of thioglycolic acid.
Salavati-Niasari M & Davar F.
J. Alloy Compounds, 492(1-2), 570-575 (2010)
Reduction of [Cp2? Mo2O5] by thioglycolic acid in an aqueous medium: Synthesis and structure of [{Cp* Mo (?-SCH2COO)} 2 (?-S)]
Demirhan F, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691, 648-654 (2006)
Controllable synthesis of wurtzite ZnS nanorods through simple hydrothermal method in the presence of thioglycolic acid.
Salavati-Niasari M, et al.
J. Alloy Compounds, 475(1-2), 782-788 (2009)
Controllable synthesis of nanocrystalline CdS with different morphologies by hydrothermal process in the presence of thioglycolic acid.
Salavati-Niasari M, et al.
Chemical Engineering Journal, 145(2), 346-350 (2008)