Merck
CDS004545
Sigma-Aldrich
4-巯基丁酸
AldrichCPR
别名:
γ-巯基丁酸, 4-巯基丁酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O2S
CAS号:
分子量:
120.17
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
表单
oil
SMILES字符串
OC(CCCS)=O
InChI
1S/C4H8O2S/c5-4(6)2-1-3-7/h7H,1-3H2,(H,5,6)
InChI key
DTRIDVOOPAQEEL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
其他说明
请注意,Sigma-Aldrich 将此产品作为一系列独特化学品的一部分提供给早期研发人员。Sigma-Aldrich 不收集该产品的分析数据。确认产品标识和/或纯度的责任由买方承担。所有销售均为最终销售。
尽管 SIGMA-ALDRICH 的标准条款和条件以及 SIGMA-ALDRICH 和买方之间的协议中包含所有合同条款,但无论是在法律、交易过程、执行过程中的行为、以及贸易或其他方面的使用等过程中,SIGMA-ALDRICH 按“原样”销售此产品并且并对此产品不作任何陈述或担保,包括:(A)适销性担保;(B)特定用途适用性担保;或(C)未侵犯第三方知识产权担保。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Santiago Oviedo-Rouco et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 680, 108243-108243 (2020-01-04)
Cytochrome c is a prototypical multifunctional protein that is implicated in a variety of processes that are essential both for sustaining and for terminating cellular life. Typically, alternative functions other than canonical electron transport in the respiratory chain are associated