硫醇
硫醇又称巯基,是一种有机化合物,含有一个与氢原子结合的硫原子(巯基)。硫醇可用于多种应用,可用作控制气味的添加剂、化学反应中的还原剂,以及有机合成中的合成砌块 。一些硫醇还在酶反应和细胞信号传导等生物过程中发挥重要作用。
Products
作为杂环合成砌块的硫醇
杂环硫醇含有一个杂环,可用作合成药类化合物的合成砌块,有助于杀虫剂和除草剂的开发,可作为合成各种有机化合物的基本成分,还可作为分析试剂 和标准品,用于检测和定量测定分析化学中的特定物质 。
Purpald®
Purpald® 试剂又称4-氨基-3-肼基-5-巯基-1,2,4-三唑,是一种可用作检测和测定醛酮类试剂的化合物。它常用于分析化学和有机合成。
作为生物医学聚合物的硫醇
用于生物医学聚合物的硫醇具有独特而有益的特性,有助于增强生物可降解性、生物相容性和化学反应特异性。
硫醇可用于多种应用,例如形成水凝胶,水凝胶是交联聚合物的三维网络。水凝胶可以模拟组织和细胞的自然环境,这一特性使其适用于药物递送、组织工程和伤口愈合。硫醇还可用于聚合物改性,用作药物递送系统,并可作为生物医学粘合剂,用于组织粘合剂和止血剂的开发。
硫醇化明胶
硫醇可以通过形成共价键来进行交联,从而形成高度交联的结构,如水凝胶。例如,通过巯基-烯基点击反应或迈克尔加成反应,硫醇改性明胶可以利用多官能团降冰片烯或烯丙基交联剂来生成水凝胶。
这种独特的能力使硫醇化明胶成为一种多功能材料,可用作三维生物打印 中的生物墨水或基质。通过巯基-烯基反应,它能促进共价交联,为打印的组织构建物(tissue construct)提供必需的机械稳定性。
氨基酸、树脂和肽合成用试剂中的硫醇
氨基酸中的硫醇
半胱氨酸是一种含有硫醇基的氨基酸,能够与其它半胱氨酸残基形成二硫键。二硫键在稳定蛋白质结构方面起着至关重要的作用,在肽合成 中可用于引入结构性限制(structural constraint)或促进蛋白质折叠。
树脂中的硫醇
硫醇常用于固相肽合成 (SPPS),用于将生长的肽链固定在固体支架上。聚苯乙烯氯甲酸酯树脂(Merrifield resin)是 固相肽合成中使用最广泛的树脂之一,它含有的硫醇基团可以与羧酸反应,形成酰胺键。
作为肽合成试剂的硫醇
在多肽合成中,使用含硫醇试剂是为了实现多种目的。二硫苏糖醇(DTT)是一种可以断裂二硫键的还原剂,用于多肽合成中的裂解和脱保护步骤,可以促进合成的肽从树脂中释放出来。其它硫醇基试剂,如 2-巯基乙醇或三(2-羧乙基)膦,也可用作多肽合成过程中的还原剂或稳定剂。