Merck
PHR1683
Supelco
塞来昔布
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
塞来昔布, 4- [5-(4-甲基苯基)-3-(三氟甲基)-1H-吡唑-1-基] 苯磺酰胺, CJ-016377, CP-598107, PF-00345549, PHA-00846533, SC-58635, YM-177
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H14F3N3O2S
分子量:
381.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001445
traceable to USP
API 家族
celecoxib
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)-c2cc(nn2-c3ccc(cc3)S(N)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
InChI 密鑰
RZEKVGVHFLEQIL-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... PTGS2(5743)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
塞来昔布可用作药物参考标准品,用于通过各种色谱技术测定废水样品和动物样品中的 分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
塞来昔布是一种非甾体类抗炎药 (NSAID) 和环氧化酶-2 (COX-2) 选择性抑制剂。塞来昔布对 COX-2 的选择性至少是 COX-1 的 10-20 倍。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAC0274。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Comparison of contaminants of emerging concern removal, discharge, and water quality hazards among centralized and on-site wastewater treatment system effluents receiving common wastewater influent.
Du B, et al.
The Science of the Total Environment, 466, 976-984 (2014)
Mixed-mode chromatography in pharmaceutical and biopharmaceutical applications.
Zhang K and Liu X
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 128, 73-88 (2016)
Comprehensive screening of anabolic steroids, corticosteroids, and acidic drugs in horse urine by solid-phase extraction and liquid chromatography-mass spectrometry.
Ho ENM, et al.
Journal of Chromatography A, 1120(1-2), 38-53 (2006)
Łukasz Uram et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 152, 105439-105439 (2020-07-03)
Glioblastoma multiforme (GBM) is a one of the most widely diagnosed and difficult to treat type of central nervous system tumors. Resection combined with radiotherapy and temozolomide (TMZ) chemotherapy prolongs patients' survival only for 12 - 15 months after diagnosis.