API 家族
celecoxib
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)-c2cc(nn2-c3ccc(cc3)S(N)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
InChI 密鑰
RZEKVGVHFLEQIL-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... PTGS2(5743)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
塞来昔布(USP参考标准品)设计用于美国药典(USP)规定的指定质量测试和检测。
生化/生理作用
塞来昔布是一种非甾体类抗炎药 (NSAID) 和环氧化酶-2 (COX-2) 选择性抑制剂。
塞来昔布是一种非甾体类抗炎药 (NSAID) 和环氧化酶-2 (COX-2) 选择性抑制剂。塞来昔布对 COX-2 的选择性至少是 COX-1 的 10-20 倍。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3