certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to BP 870
traceable to Ph. Eur. A0350000
traceable to USP 1013002
API类
allopurinol
CofA
current certificate can be downloaded
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O=C1NC=Nc2[nH]ncc12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
InChI key
OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... XDH(7498)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
别嘌醇是一种用于治疗慢性痛风或高尿酸血症的药物。它的作用方式涉及抑制黄嘌呤氧化酶,黄嘌呤氧化酶是催化次黄嘌呤羟基化为黄嘌呤和黄嘌呤羟基化为尿酸的重要酶。[1]
应用
生化/生理作用
分析说明
其他说明
附注
相关产品
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2