Merck
PHR1614
Supelco
诺氟沙星
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
诺氟沙星, 1-乙基-6-氟-1,4-二氢-4-氧代-7-(1-哌嗪基)-3-喹啉羧酸, 1-乙基-6-氟-1,4-二氢-4-氧代-7-哌嗪-3-喹啉羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H18FN3O3
CAS号:
分子量:
319.33
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to BP 670
traceable to Ph. Eur. N1230000
traceable to USP 1471506
API类
norfloxacin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
InChI
1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
InChI key
OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
诺氟沙星是一种合成广谱抗菌药物,可有效对抗各种革兰氏阳性和革兰氏阴性菌。它的主要应用是治疗尿路感染。
应用
诺氟沙星可用作药物参考标准品,用于通过高效液相色谱(HPLC) 和分光光度法测定药物制剂和血清样品中的分析物
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
诺氟沙星通过干扰 ATP 诱导转换 DNA 与 DNA 旋转酶(拓扑异构酶)复合物的结构转换而阻断 DNA 复制。
操作方式:抑制细菌 DNA 复制
抗菌谱:革兰氏阴性菌; 对革兰氏阳性菌效果较差
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
附注
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAC2802。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Kinetic spectrophotometric method for the determination of norfloxacin in pharmaceutical formulations.
Rahman N, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 57(2), 359-367 (2004)
Quantitative determination of ciprofloxacin and norfloxacin in pharmaceutical preparations by high performance liquid chromatography.
Kassab N, et al.
Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences , 41(4), 507-513 (2005)
Flow injection spectrophotometric and chromatographic determination of ciprofloxacin and norfloxacin in pharmaceutical formulations.
Al-Momani I, et al.
Journal of Flow Injection Analysis, 25(2), 151-151 (2008)
Direct determination of four fluoroquinolones, enoxacin, norfloxacin, ofloxacin, and ciprofloxacin, in pharmaceuticals and blood serum by HPLC.
Samanidou VF, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 375(5), 623-629 (2003)
商品
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.