certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 929
traceable to Ph. Eur. C2190000
traceable to USP 1134335
API 家族
ciprofloxacin
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O.Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C17H18FN3O3.ClH.H2O/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H;1H2
InChI 密鑰
ARPUHYJMCVWYCZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
环丙沙星是萘啶酸的第二代喹诺酮类似物,具有高效价、极低毒性和广谱的抗菌活性。它可通过肠外和口服途径给药,用于治疗尿道、呼吸道和胃肠道以及皮肤和软组织中发生的各种感染。
环丙沙星是萘啶酸的第二代喹诺酮类似物,具有高效价、极低毒性和广谱的抗菌活性。它可通过肠外和口服途径给药,用于治疗尿道、呼吸道和胃肠道以及皮肤和软组织中发生的各种感染。
盐酸环丙沙星是一种氟喹诺酮类抗生素,对革兰氏阳性菌和阴性菌均有广谱抗菌作用。
應用
将盐酸环丙沙星作为测试化合物与高通量纳米孔抗生素敏感性测试装置结合使用,以验证其作为抗菌剂的有效性,从而阻止细菌的生长。也可作为反相高效液相色谱法 (RP-HPLC) 测定药物制剂和血清样品中盐酸环丙沙星的标准品。
盐酸环丙沙星可作为药物参考标准品,用于通过色谱和化学发光检测技术测定药物制剂和生物体液中的分析物。
这些二级标准品是经过检验的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他标定应用。
分析報告
这些二级标准品可多次溯源至美国药典、欧洲药典和英国药典一级标准品(如可用)。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
如需查看该材料的检验报告示例,请在下方插槽中输入 LRAB3671。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Bacterial nanoscale cultures for phenotypic multiplexed antibiotic susceptibility testing
Journal of Clinical Microbiology, 52(9), 3310- 3317 (2014)
Chemiluminescence determination of some fluoroquinolone derivatives in pharmaceutical formulations and biological fluids using [Ru (bipy)32+]-Ce (IV) system
Talanta, 53(4), 885-893 (2001)
Simultaneous determination of ciprofloxacin hydrochloride and dexamethasone sodium phosphate in eye drops by HPLC
Journal of Chemistry, 9(3), 1077-1084 (2012)
BMC microbiology, 20(1), 155-155 (2020-06-13)
Quaternary ammonium compound based disinfectants are commonly used in pig and poultry husbandry to maintain farm hygiene. However, studies have shown that subinhibitory concentrations of these disinfectants may increase antibiotic resistance. Investigation of antibiotic susceptibility is usually assessed via the
Sensitive LC determination of ciprofloxacin in pharmaceutical preparations and biological fluids with fluorescence detection
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 28, 559-568 (2002)