certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 81
traceable to Ph. Eur. C1800000
traceable to USP 1123000
API 家族
chlorpheniramine
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
130-135 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CN(C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C2=NC=CC=C2.O=C(/C=C\C(O)=O)O
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI 密鑰
DBAKFASWICGISY-BTJKTKAUSA-N
基因資訊
human ... HRH1(3269)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Chlorpheniramine Maleate is an H1-receptor antagonist drug grouped under the class of antihistaminic compounds.[1]
應用
生化/生理作用
分析報告
其他說明
腳註
推薦產品
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3