Merck
38595
Supelco
α-(4-Chlorophenyl)-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-pyridineacetonitrile hydrochloride
pharmaceutical impurity standard
别名:
Chlorpheniramine impurity D (PhEur), (2RS)-2-(4-Chlorophenyl)-4-dimethylamino-2-(2-pyridyl)butyronitril hydrochloride, Chlorpheniramine nitrile hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H18ClN3 · HCl
分子量:
336.26
Beilstein:
268419
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
质量水平
API类
chlorpheniramine
方案
≥98.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
杂质
≤1.0% water
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
ClC(C=C1)=CC=C1C(CCN(C)C)(C#N)C2=NC=CC=C2.Cl
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)