Merck
PHR1027
Supelco
愈创甘油醚
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
别名:
愈创木酚甘油基醚, 3-(o-甲氧基苯氧基)-1,2-丙二醇, 愈创甘油醚, 甘油愈创木酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14O4
CAS号:
分子量:
198.22
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. G0700000
traceable to USP 1301007
API类
guaifenesin
CofA
current certificate can be downloaded
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
COc1ccccc1OCC(O)CO
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
InChI key
HSRJKNPTNIJEKV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
愈创甘油醚是一种祛痰剂,广泛应用于咳嗽的治疗。其作用方式涉及通过增加痰并降低痰液黏度来缓解咳嗽不适,从而有效治疗咳嗽。
药物二级标准应用于质量控制,为制药实验室和制造商提供了一种方便、实惠的可替代内部工作标准制定的方案。
应用
愈创甘油醚可用作分别使用比色法和高效液相色谱法(HPLC)测定制药配方和人血浆中愈创甘油醚浓度的参考标准品。它也可用作药物参考标准品,用于通过反相高效液相色谱技术对制药配方中的分析物进行定量。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
附注
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAC3180。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Development and validation of stability indicating the RP-HPLC method for the estimation of related compounds of guaifenesin in pharmaceutical dosage forms
Reddy PS, et al.
Pharmaceutical Methods, 2(4), 229-234 (2011)
Development and validation of a high-performance liquid chromatographic method for the determination of methocarbamol in human plasma
Naidong W, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 287-292 (1994)
Sensitive spectrophotometric method for quantitation of guaifenesin and dropropizine in their dosage forms
Abdallah.MO, et al.
International Journal of Analytical Chemistry (2010)
Effect of guaifenesin on cough reflex sensitivity
Dicpinigaitis VP, et al.
Chest, 124(6), 2178-2181 (2003)
Robert J Brosnan et al.
American journal of veterinary research, 72(12), 1569-1575 (2011-12-01)
To evaluate whether guaifenesin can prevent adverse anesthetic induction events caused by propofol and whether a guaifenesin-propofol induction combination has brief cardiovascular effects commensurate with rapid drug washout. 8 healthy adult horses. Guaifenesin was administered IV for 3 minutes followed