PHL89627
别名:
花翠素 3-O-β-D-葡萄糖苷氯化物, 氯化桃金娘素, 花翠素 3-O-β-D-吡喃葡萄糖苷氯化物, 花翠素 3-单葡萄糖苷, 花翠素葡萄糖苷氯化物
1 of 10
PHL89616
矢车菊素 3-葡萄糖苷氯化物
Supelco
43725
氯化翠雀啶
PHL89755
矮牵牛素3-O-β-D-葡萄糖苷氯化物
Sigma-Aldrich
40796
芍药素3-O-葡萄糖苷氯化物
PHL80735
Delphinidin 3-rutinoside chloride
PHL89754
79457
氯化氰定
PHL89625
PHL89626
飞燕草素-3,5-葡萄糖苷
PHL89728
锦葵色素3-葡萄糖苷氯化物
primary reference standard
phyproof® Reference Substance
≥95.0% (HPLC)
PhytoLab
food and beverages
neat
−20°C
OC1=CC(O)=C(C=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=[O+]4)C4=C1.[Cl-]
1S/C21H20O12.ClH/c22-6-15-17(28)18(29)19(30)21(33-15)32-14-5-9-10(24)3-8(23)4-13(9)31-20(14)7-1-11(25)16(27)12(26)2-7;/h1-5,15,17-19,21-22,28-30H,6H2,(H4-,23,24,25,26,27);1H/t15-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1
ZJWIIMLSNZOCBP-BTTVDUMLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
植物化学标准品_参考物质_分析化学-默克生命科学
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 5
PHL89463
Cyanidin 3-galactoside chloride
USP
1151935
矢车菊素 3- O -葡萄糖苷氯化物
PHL80577
氯化花青素鼠李葡糖苷
PHL80335
Peonidin 3,5-diglucoside chloride