Merck
PHL89625
氯化翠雀啶
phyproof® Reference Substance
别名:
3,5,7-三羟基-2-(3,4,5-三羟基苯基)-1-苯并吡喃氯化物, 氯化翠雀啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H11ClO7
CAS号:
分子量:
338.70
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Cl-].Oc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)-c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O7.ClH/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6;/h1-5H,(H5-,16,17,18,19,20,21);1H
InChI key
FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
花青素。抗氧化剂。葡萄、越橘和石榴中的色素。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)