Merck
PHL89225
贯叶金丝桃素(稳定的二环己基铵盐)
phyproof® Reference Substance
别名:
贯叶金丝桃素 二环己基铵盐, Hyp-DCHA, 贯叶金丝桃素-DCHA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C35H52O4·C12H23N
分子量:
718.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥98.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)C(=O)[C@@]34C(O)=C(C\C=C(\C)C)C(=O)[C@@](C\C=C(\C)C)(C[C@H](C\C=C(/C)C)[C@@]3(C)CC\C=C(\C)C)C4=O
InChI
1S/C35H52O4.C12H23N/c1-22(2)13-12-19-33(11)27(16-14-23(3)4)21-34(20-18-25(7)8)30(37)28(17-15-24(5)6)31(38)35(33,32(34)39)29(36)26(9)10;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h13-15,18,26-27,38H,12,16-17,19-21H2,1-11H3;11-13H,1-10H2/t27-,33+,34+,35-;/m0./s1
InChI key
ZUYCAROZOLUHJY-DNSWOBEMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该物质是具有指定绝对纯度(考虑色谱纯度、水、残留溶剂、无机杂质)的一级参考物质。确切的值见证书。生产商:PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
贯叶金丝桃素的稳定盐。
贯叶金丝桃素的稳定盐。贯叶金丝桃素被认为是负责圣约翰草′提取物的抗抑郁和抗焦虑特性的主要活性成分。它通过激活瞬时受体电位离子通道TRPC6充当单胺(包括5-羟色胺,去甲肾上腺素,多巴胺以及GABA和谷氨酸)的再摄取抑制剂。激活TRPC6可诱导钠和钙进入细胞,从而抑制单胺再摄取。它也是孕烷X受体(PXR)的激活剂,它是CYP3A4转录的关键调节剂,CYP3A4是细胞色素(CYP)P450酶系统的成员。最近的研究发现了其他神经系统作用,对炎症的作用以及抗菌、抗肿瘤和抗血管生成作用。
贯叶金丝桃素被认为是负责圣约翰草′提取物的抗抑郁和抗焦虑特性的主要活性成分。
贯叶金丝桃素被认为是负责圣约翰草′提取物的抗抑郁和抗焦虑特性的主要活性成分。它通过激活瞬时受体电位离子通道TRPC6充当单胺(包括5-羟色胺,去甲肾上腺素,多巴胺以及GABA和谷氨酸)的再摄取抑制剂。它也是孕烷X受体(PXR)的激活剂,它是CYP3A4转录的关键调节剂,CYP3A4是细胞色素(CYP)P450酶系统的成员。最近的研究发现它对阿尔茨海默氏′病(AD)神经病理学具有神经保护作用,包括在体外分解淀粉样蛋白β聚集体和改善体内空间记忆的能力。
其他说明
这种化合物常见于以下属的植物中:圣约翰草属。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chengkang He et al.
Clinical and translational medicine, 10(6), e205-e205 (2020-11-03)
Recurrent moderate hypoglycemia (RH), a major adverse effect of hypoglycemic therapy in diabetic patients, is one of the main risk factors for cognitive impairment and dementia. Transient receptor potential canonical channel 6 (TRPC6) is a potential therapeutic target for Alzheimer's