主要文件
05295001
贯叶连翘提取物
secondary reference standard
别名:
圣约翰草提取物
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
HWI
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
包装形式
matrix material
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
由HWI pharma services GmbH生产并鉴定。
通过定量NMR测得的准确含量可参见证书。
贯叶连翘,草药提取物(根据HMPC专论)
其他说明
已认证可用于以下列出的分析物。请参阅证书以获取相关数值和更多详细信息
植物化学物质:金丝桃素(定量);假金丝桃素(定性)
基质类别:植物药
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)