Merck
PHL89261
伪金丝桃素
phyproof® Reference Substance
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H16O9
CAS号:
分子量:
520.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
PhytoLab
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)c4c5c(O)cc(O)c6C(=O)c7c(O)cc(CO)c8c1c2c(c34)c(c56)c78
InChI
1S/C30H16O9/c1-7-2-9(32)19-23-15(7)16-8(6-31)3-10(33)20-24(16)28-26-18(12(35)5-14(37)22(26)30(20)39)17-11(34)4-13(36)21(29(19)38)25(17)27(23)28/h2-5,31-37H,6H2,1H3
InChI key
YXBUQQDFTYOHQI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
圣约翰′草(贯叶连翘)的主要生物活性成分之一。与圣约翰草的抗抑郁功效有关。
其他说明
This compound is commonly found in plants of the genus: hypericum
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)