描述
Formula: C58H114O26, for n = 20
表单
solution
分子量
Mr 1228 (for n= 20)
包装
pkg of 5 × 10 mL
制造商/商品名称
Roche
技术
cell culture | plant: suitable
microbiological culture: suitable
CMC
~0.06 mM
吸附
= 0.025 at 254 nm at 0.05 % (w/v)
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
一般描述
Tween 20,也称聚(氧乙烯)n-脱水山梨糖醇-单月桂酸酯,是非离子型表面活性剂。它主要用于膜研究。
应用
Tween 20:
- 在膜-蛋白复合物的分离过程中用于溶解膜蛋白质。
- 由于其紫外吸光度低,用于随后通过紫外光吸收检测蛋白。
- ELISA(酶联免疫吸附检测)和免疫印迹。
质量
纯度:过氧化物含量(以H2O2计)<2 ppm,羰基化合物<200 μM,电导率<100 μS。专门纯化用于膜研究。
外形
10%(w/v)水溶液装于注射玻璃瓶中,充氮保护。
制备说明
工作浓度:膜脂质>10 mg/mg
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律信息
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
其他客户在看
Danny K Chou et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 94(6), 1368-1381 (2005-04-29)
The objectives of this work were to determine the effects of nonionic surfactants (Tween 20 and Tween 80) on agitation-induced aggregation of the recombinant fusion protein, Albutropintrade mark (human growth hormone genetically fused to human albumin), and to characterize the