Merck
NIST913B
尿酸
NIST® SRM® 913b
别名:
2,6,8-三羟基嘌呤
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4N4O3
CAS号:
分子量:
168.11
Beilstein:
156158
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等级
certified reference material
质量水平
表单
crystalline (solid)
包装
pkg of 10 g
制造商/商品名称
NIST®
技术
GC/MS: suitable
LC/MS: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
>300 °C (lit.)
应用
clinical testing
包装形式
neat
SMILES字符串
O=C1NC(=O)C2=C(N1)NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)
InChI key
LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该尿酸参考标准物质(SRM)是具有已知纯度的化学品。SRM 913b 的一个单位包括一个装有 10 g 结晶尿酸的试剂瓶。
NIST913B_Cert
NIST913B_SDS
应用
该尿酸主要用于临床分析中采用的尿素测定流程的校准和标准化。 它还可用于这些分析流程中使用的日常工作标准品的常规关键评估。
其他说明
  • 有关失效日期、储存和使用的详细信息参见NIST证书。
  • 生物材料说明、处置和运输信息见于 SDS。
已认证可用于下列分析物。
尿酸(C5H4N4O3)
请在nist.gov/SRM上查看证书以了解参数和更多详细信息。
制备说明
  • 试剂瓶必须在20 °C 和25 °C 之间的温度下储存,并避免接触光线和水分。
法律信息
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Core Concepts in Parenchymal Kidney Disease (2013)
Towards the physiological function of uric acid.
Becker F B.
Free Radical Biology & Medicine, 14(6), 615-631 (1993)
Measurement of serum uric acid by isotope dilution liquid chromatography tandem mass spectrometry: Modification of a candidate reference
Jun Y, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 482, 116911-116911 (2022)
Primer on Kidney Diseases, Volume 953 (2005)
Questions
  1. Hello, Is this product in liquid fom?
    1 answer
    1. This product is supplied as a crystalline (solid).