Merck
M5921
Sigma-Aldrich
硫酸镁 七水合物
BioXtra, ≥99.0%
别名:
泻盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
MgSO4 · 7H2O
CAS号:
分子量:
246.47
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
eCl@ss:
38030409
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗:
≥99.0%
溶解度:
H2O: 1 M, clear, colorless
蒸汽密度
<0.01 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
產品線
BioXtra
化驗
≥99.0%
雜質
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
溶解度
H2O: 1 M, clear, colorless
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mn: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
七水合硫酸镁具有吸湿性,易受高温的影响。
應用
七水硫酸镁已被用作:
  • Kreb′s Ringer 缓冲液中的成分
  • 作为基本培养基中的成分培养青枯菌
  • 在制备羊肉莴苣细胞分离和等渗葡萄糖缓冲液的浸渍溶液中
生化/生理作用
硫酸镁七水合物在叶面施肥中用作植物的镁来源。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Exopolysaccharide Quantification for the Plant Pathogen Ralstonia solanacearum
Peyraud R, et al.
Bio-protocol, 7(10), 1067-1067 (2017)
3D printing of plant tissue for innovative food manufacturing: Encapsulation of alive plant cells into pectin based bio-ink
Vancauwenberghe V, et al.
Journal of Food Engineering, 1-11 (2017)
Comprehensive analysis of mitochondrial permeability transition pore activity in living cells using fluorescence-imaging-based techniques
Bonora M, et al.
Nature Protocols, 11(6), 1067-1067 (2016)
Magnesium at Home: 25 Most Common Health Conditions & How Magnesium Salts Can Help, 27-27 (2018)
Plant-Based Remediation Processes, 85-85 (2013)