等级
reagent grade
蒸汽密度
<0.01 (vs air)
蒸汽压
<0.1 mmHg ( 20 °C)
产品线
BioUltra
方案
≥99.5% (KT)
杂质
insoluble matter, passes filter test
≤0.002% total nitrogen (N)
pH值(酸碱度)
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.010
λ: 280 nm Amax: 0.010
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 聚合硫酸铝早强型无碱液体速凝水泥基体的工作性能及机械强度研究。本研究考察了七水硫酸镁在提高建筑用水泥性能和机械强度方面的应用(Wang et al., 2022)。
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1