主要文件
64843
Supelco
Celite® R566 Inorganic Adsorbent
filter aid
别名:
Celite 566
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23201100
NACRES:
SB.52
产品名称
Celite® R566,
等級
reagent grade
品質等級
形狀
powder
技術
LPLC: suitable
表面積
500 m2/g , approx.
基質
Silica
基質活性組
silica
粒徑
2000 μm
孔徑
120 Å mean pore size
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
一般說明
Celite® R566是硅藻土,用来从基质中过滤分析物。
Celite® R566(硅藻土)主要用于目标试剂,但也可根据相应的科学方法调配使用。
應用
可使用Celite® R566:
  • 作为Soxhlet法吸附剂,测定羽豆素乳替代品(LMA)的脂肪含量
  • 用于新型氟化和非氟化二(噻唑)苯合成中粗反应混合物的过滤
  • 在研究中过滤聚合反应混合物,评价脂类对天然橡胶冷结晶的影响
  • 作为天然橡胶合成1,4-顺式-聚异戊二烯宏观引发剂的过滤剂
法律資訊
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Facile synthesis of 1, 4-cis-polyisoprene-polypeptide hybrids with different architectures
Radchenko A, et al.
Polym. Chem., 10(19), 2456-2468 (2019)
New insight into the cold crystallization of natural rubber: The role of linked and free fatty chains
Grange J, et al.
Polymer Crystallization, 2(4), e10075-e10075 (2019)
Synthesis, characterization and crystal structures of novel fluorinated di (thiazolyl) benzene derivatives
Barlog M, et al.
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry, 6(6), 780-790 (2019)
Physicochemical and nutritional properties of high protein emulsion-type lupin-based model milk alternatives: effect of protein source and homogenization pressure
Vogelsang-O'Dwyer M, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture (2021)