生物源
Streptomyces kanamyceticus
品質等級
形狀
powder
效力
≥750 μg per mg (dry basis)
顏色
white to off-white
溶解度
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
作用方式
protein synthesis | interferes
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChI 密鑰
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- in the research of bacterial antibiotic resistance
- in the research on the effect of different antibiotics on bud regeneration
生化/生理作用
耐药机制:氨基糖苷类修饰酶(包括乙酰转移酶、磷酸转移酶、核苷酸转移酶)可以改变这种抗生素,阻止其与核糖体相互作用。
抗菌谱:硫酸卡那霉素对革兰氏阴性和革兰氏阳性菌以及支原体有效。
特點和優勢
準備報告
Solutions are stable at 37°C for approximately 5 days. Aqueous stock solutions can be stored at 2-8°C for long term storage.
儲存和穩定性
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)