生物来源
Streptomyces kanamyceticus
质量水平
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
表单
powder
效能
≥750 μg per mg
溶解性
H2O: 10-50 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 5 days.)
抗生素抗菌谱
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
应用
pharmaceutical (small molecule)
作用机制
protein synthesis | interferes
SMILES字符串
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChI key
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
耐药机制:氨基糖苷类修饰酶(包括乙酰转移酶、磷酸转移酶、核苷酸转移酶)可以改变这种抗生素,阻止其与核糖体相互作用。
抗菌谱:硫酸卡那霉素对革兰氏阴性和革兰氏阳性菌以及支原体有效。
特点和优势
- High quality antibiotic suitable for mulitple research applications
- meets USP testing specifications
制备说明
Solutions are stable at 37°C for approximately 5 days. Aqueous stock solutions can be stored at 2-8°C for long term storage.
储存及稳定性
其他说明
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Repr. 1B
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)