主要文件
420311
Millipore
硫酸卡那霉素,来源于卡那链霉菌
An aminoglycoside antibiotic effective against Gram-positive and Gram-negative organisms.
别名:
硫酸卡那霉素,来源于卡那链霉菌
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H36N4O11 · xH2SO4
CAS号:
分子量:
484.50 (free base basis)
分類程式碼代碼:
51281654
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white to off-white
溶解度
water: 10 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChI 密鑰
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
一般說明
功效:≥750 µg/mg
包含超过 98% 的卡那霉素 A。一种对氨基葡萄糖革兰氏阳性和革兰氏阴性生物有效的氨基糖苷类抗生素。作用于 70S 核糖体的蛋白质生物合成的抑制剂,导致对遗传密码的误读。可能引起肾脏损害和耳毒性。
包含超过 98% 的卡那霉素 A。一种对革兰氏阳性和革兰氏阴性生物有效的氨基糖苷类抗生素。作用于 30S 核糖体的蛋白质生物合成的抑制剂,导致对遗传密码的误读。可能引起肾脏损害和耳毒性。
生化/生理作用
主靶
蛋白生物合成
重構
重悬后,通过 0.22 µm 孔径的过滤器过滤灭菌,等分并冷冻(-20°C)。储备液可在-20°C最长稳定1个月。
其他說明
Lech, K., and Brent, R. 1995. in Current Protocols in Mol.Biol. Vol. 1 (Ausubel, F.M., et al., eds.)John Wiley & Sons, New York.
Kahn, R.W., et al. 1993.Proc.Natl.Acad.Sci. USA90, 9295.
Cardon, G.H., et al. 1993.Plant J.3, 773.
Maniatis, T., et al. 1989.In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition.Cold Spring Harbor, New York. p.1.6, A.6.
Korzybyski, T., et al. 1978.In Antibiotics, Origin, Nature, and Properties1, 690.
Stiffler, P.W., et al. 1974.《抗菌药物和Agents Chemother.6, 516.
Umezawa, S., et al. 1968.J. Antibiot.21, 367.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2