产品名称
壮观霉素 二盐酸盐 五水合物, powder, BioReagent, suitable for cell culture
生物来源
synthetic (inorganic)
质量水平
产品线
BioReagent
表单
powder
效能
≥603 μg per mg
储存条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
技术
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
杂质
endotoxin, tested
颜色
white to pale buff
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL at
抗生素抗菌谱
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
应用
agriculture
作用机制
protein synthesis | interferes
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O.O.O.O.O.Cl.Cl.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
InChI
1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
InChI key
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
抗性机制:rpsE(核糖体蛋白S5的基因)突变可阻止壮观霉素的结合。氨基糖苷-3′-腺苷转移酶基因(aadA)也能使细菌产生抗性。
抗菌谱:壮观霉素能够对抗革兰氏阴性和革兰氏阳性菌。
注意
制备说明
其他说明
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)