product name
L -还原型谷胱甘肽, BioXtra, ≥98.0%
產品線
BioXtra
品質等級
化驗
≥98.0%
形狀
powder
雜質
≤0.02% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
燃燒殘留物
≤0.1%
顏色
white
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 0.1 M, clear, colorless
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.05%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.02%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
InChI 密鑰
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
Amino Acid Sequence
應用
生化/生理作用
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
抗氧化剂可保护生物系统免受含氧自由基和氧化还原过渡金属离子(如铁、铜和镉)引起的氧化损伤。