certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000517
traceable to USP 1294820
API类
glutathione
CofA
current certificate can be downloaded
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
InChI key
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Amino Acid Sequence
γ-Glu-Cys-Gly
一般描述
谷胱甘肽(GSH)是最重要的非蛋白硫醇,广泛分布于动物组织、植物和微生物中。GSH是氧化还原信号转导和抗氧化应激保护的关键决定因子。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
应用
可在5-10 mM下用于从谷胱甘肽琼脂糖洗脱谷胱甘肽S-转移酶(GST)。
这些二级标准品是经过检验的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
作为内源性抗氧化剂在减少细胞代谢和呼吸爆发期间生成的活性氧方面发挥重要作用。 谷胱苷肽S-转移酶催化异生素、白三烯和其他亲电子分子生成谷胱苷肽硫醚。 谷胱苷肽也和蛋白质半胱氨酸残基形成二硫键。 经由这些机制,它会产生降低抗癌药功效的逆反效应(paradoxical effect)。
分析说明
这些次级标准为 USP、EP(PhEur)和 BP 基本标准提供了多种可追溯性。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
附注
要查看此材料的分析证书示例,请在下面的空格中输入 LRAA7940。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
The glutathione status of cells
International Review of Cytology, 54, 109-160 (1978)
Glutathione: an overview of biosynthesis and modulation
Anderson ME
Chemico-Biological Interactions, 111, 1-14 (1998)
Dalia Gritenaite et al.
Genes & development, 28(14), 1604-1619 (2014-07-18)
A key function of the cellular DNA damage response is to facilitate the bypass of replication fork-stalling DNA lesions. Template switch reactions allow such a bypass and involve the formation of DNA joint molecules (JMs) between sister chromatids. These JMs
Karen Shahbabian et al.
Nucleic acids research, 42(13), 8692-8704 (2014-07-12)
Messenger RNA (mRNA) localization is coupled to the translational repression of transcripts during their transport. It is still unknown if this coupling depends on physical interactions between translational control and mRNA localization machineries, and how these interactions are established at
Y S L Lee et al.
Human reproduction (Oxford, England), 30(3), 543-552 (2015-01-09)
What is the relationship between cleavage stage embryo kinetics, blastocyst metabolism and subsequent embryo viability? Embryos cleaving faster at the first cleavage division resulted in blastocysts with a larger inner cell mass (ICM), higher glucose consumption, lower glycolytic rate, higher