Merck
94334
Supelco
芒柄花素
analytical standard
别名:
7-羟基-3-(4-甲氧基苯基)-4-H-1-苯并吡喃-4-酮, 7-羟基-3-(4-甲氧基苯基)色酮, 7-羟基-4′-甲氧基异黄酮, 刺芒柄花素, 刺芒柄花醇, 大豆苷元-4′-甲基醚, 鹰嘴豆素B
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H12O4
CAS号:
分子量:
268.26
Beilstein:
237979
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-9,17H,1H3
InChI key
HKQYGTCOTHHOMP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
刺芒柄花素属于多酚的异黄酮类。
应用
刺芒柄花素已用在以下样品中作为测定刺芒柄花素的参考标准:
  • 牛、山羊、绵羊和人乳样品,通过磁微分散固相萃取(m-μ-dSPE)与在多反应监测(MRM)检测模式下运行的超高效液相色谱-三重四极杆电喷雾电离串联质谱(UHPLC-QqQ-ESI-MS/MS)联用进行分析。
  • 乳制品,通过快速、简便、廉价、有效、坚固耐用和安全的(QuEChERS)提取程序以及具有 MRM 检测模式的 UHPLC-QqQ-ESI-MS/MS 进行分析。
它在以下样品中可作为测定刺芒柄花素的参考标准:
  • 天然产物,湍流色谱-液相色谱-高分辨质谱(TFC LC-HRMS)分析。
  • 大豆饮料,通过气相色谱与具有电子电离(EI)模式运行的MS/MS 联用进行分析。
  • 大鼠血浆,通过UHPLC-QqQ-ESI-MS/MS 进行分析。
生化/生理作用
异黄酮在红三叶草中发现。可通过(至少部分通过)诱导肠粘膜中滋养体的分离,有效对抗 贾第鞭毛虫 的感染。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Simultaneous determination of formononetin, calycosin and rhamnocitrin from Astragalus complanatus by UHPLC-MS-MS in rat plasma: application to a pharmacokinetic study.
Li Y, et al.
Journal of Chromatographic Science, 54(9), 1605-1612 (2016)
Development of liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for analysis of polyphenolic compounds in liquid samples of grape juice, green tea and coffee.
Sapozhnikova Y.
Food Chemistry, 150, 87-93 (2014)
Fast derivatization procedure for the analysis of phytoestrogens in soy milk by gas chromatography tandem mass spectrometry.
Benedetti B, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 137(7), 62-70 (2018)
Multiresidue determination of estrogens in different dairy products by ultra-high-performance liquid chromatography triple quadrupole mass spectrometry.
Socas-Rodriguez B, et al.
Journal of Chromatography A, 1496(7), 58-67 (2017)
Direct analysis of prostaglandin-E2 and-D2 produced in an inflammatory cell reaction and its application for activity screening and potency evaluation using turbulent flow chromatography liquid chromatography-high resolution mass spectrometry
Shin JS, et al.
Journal of Chromatography A, 1463(7), 128-135 (2016)