Merck
92142
Supelco
鹰嘴豆芽素A
analytical standard
别名:
4'-甲基染料木素, 5,7-二羟基-4'-甲氧基异黄酮, 染料木素4'-甲基醚, 橄榄苦苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H12O5
CAS号:
分子量:
284.26
Beilstein:
278107
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
mp
210-213 °C (lit.)
應用
food and beverages
格式
neat
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)12-8-21-14-7-10(17)6-13(18)15(14)16(12)19/h2-8,17-18H,1H3
InChI 密鑰
WUADCCWRTIWANL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
鹰嘴豆芽素 A 是在红三叶草 ( Trifolium pratense ) 中发现的一种异黄酮类植物雌激素,是ER-β雌激素受体的选择性激动剂,可能对乳腺癌有化学预防作用。与它对ER-α雌激素受体的低活性一致,它基本上没有子宫营养活性。鹰嘴豆芽素也是一种芳香烃受体(AhR)的配体。它可能通过作用于钾和/或钙离子通道,降低动脉阻力并增强微循环。诱导硫酸转移酶对外来生物的解毒作用被认为是其防癌作用的机制之一。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)