Merck
PHL89528
芒柄花素
phyproof® Reference Substance
别名:
7-羟基-3-(4-甲氧基苯基)-4-H-1-苯并吡喃-4-酮, 7-羟基-3-(4-甲氧基苯基)色酮, 7-羟基-4′-甲氧基异黄酮, 刺芒柄花素, 刺芒柄花醇, 大豆苷元-4′-甲基醚, 鹰嘴豆素B
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H12O4
CAS号:
分子量:
268.26
Beilstein:
237979
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
格式
neat
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-9,17H,1H3
InChI 密鑰
HKQYGTCOTHHOMP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
异黄酮在红三叶草中发现。可通过(至少部分通过)诱导肠粘膜中滋养体的分离,有效对抗 贾第鞭毛虫 的感染。
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)